3-(4-Carbamoylphenoxy)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR470105-1G OR470105-5G
APOSOR470105-1GEA 367 CHF
APOSOR470105-1G APOSOR470105-5G
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionsäure
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09948835
CAS-Nummer: 111140-92-2