3-(2-Cyanphenoxy)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR470103-1G
OR470103-5G
APOSOR470103-1GEA
367
CHF
APOSOR470103-1G
APOSOR470103-5G
3-(2-Cyanphenoxy)propionsäure
3-(2-Cyanphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09803402 CAS-Nummer: 916198-50-0 |