[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470100-1G OR470100-5G
APOSOR470100-1GEA 233 CHF
APOSOR470100-1G APOSOR470100-5G
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Formel: C₉H₁₀O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233485
CAS-Nummer: 15267-49-9