2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: [2-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
OR470099-1G OR470099-5G
APOSOR470099-1GEA 258 CHF
APOSOR470099-1G APOSOR470099-5G
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Formel: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09972274
CAS-Nummer: 3395-40-2