Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470047-25G OR470047-5G
APOSOR470047-25GEA 1210 CHF
APOSOR470047-25G APOSOR470047-5G
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025051
CAS-Nummer: 7151-77-1