4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470038-5G OR470038-1G
APOSOR470038-5GEA 1210 CHF
APOSOR470038-5G APOSOR470038-1G
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691678
CAS-Nummer: 915920-27-3