1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Amino-1-(2-pyrimidinyl)piperidine
OR470032-1G
OR470032-5G
OR470032-250MG
APOSOR470032-1GEA
574
CHF
APOSOR470032-1G
APOSOR470032-5G
APOSOR470032-250MG
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Formel:
C₉H₁₄N₄ MW: 178,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06616818 CAS-Nummer: 412355-81-8 |