4-(4-Amino-2-chlorophenyl)-2-piperazinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470029-1G
OR470029-250MG
OR470029-5G
APOSOR470029-1GEA
855
CHF
APOSOR470029-1G
APOSOR470029-250MG
APOSOR470029-5G
4-(4-Amino-2-chlorophenyl)-2-piperazinone
4-(4-Amino-2-chlorophenyl)-2-piperazinone
Formel:
C₁₀H₁₂ClN₃O MW: 225,68 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09043886 CAS-Nummer: 926250-84-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)