Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4695-100G OR4695-25G OR4695-5G
APOSOR4695-100GEA 135 CHF
APOSOR4695-100G APOSOR4695-25G APOSOR4695-5G
Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat 98%
Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Melting Pt: 79…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010867
CAS-Nummer: 6942-36-5