Methyl-2-amino-5-brombenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
OR4689-100G
OR4689-25G
APOSOR4689-100GEA
94
CHF
APOSOR4689-100G
APOSOR4689-25G
Methyl-2-amino-5-brombenzoat 98%
Methyl-2-amino-5-brombenzoat
Formel:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230,06 g/mol Melting Pt: 72…74 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144761 CAS-Nummer: 52727-57-8 |