2-Iodphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4682-100G OR4682-25G OR4682-500G
APOSOR4682-100GEA 78.4 CHF
APOSOR4682-100G APOSOR4682-25G APOSOR4682-500G
2-Iodphenol 98%
2-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Siedepunkt: 186…187 °C/160mmHg
Melting Pt: 37…43 °C
Dichte: 1,947 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013963
CAS-Nummer: 533-58-4
EINECS: 208-569-9