2-Iodanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxybenzene
OR4678-500G
APOSOR4678-500GEA 278 CHF
APOSOR4678-500G
2-Iodanisol 98%
2-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Siedepunkt: 240…242 °C
Dichte: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001039
CAS-Nummer: 529-28-2
EINECS: 208-456-4