Tetraoctylammoniumbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4675-100G
OR4675-25G
OR4675-500G
APOSOR4675-100GEA
31.4
CHF
APOSOR4675-100G
APOSOR4675-25G
APOSOR4675-500G
Tetraoctylammoniumbromid
Tetraoctylammoniumbromid
Formel:
C₃₂H₆₈BrN Melting Pt: 95…99 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011863 CAS-Nummer: 14866-33-2 |