Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
OR4674-1G OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA 26.2 CHF
APOSOR4674-1G APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat 98%
Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Melting Pt: 107…111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320686
CAS-Nummer: 84228-44-4