3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Hydroxymethyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-one
OR46738-1G
OR46738-250MG
OR46738-500MG
OR46738-5G
APOSOR46738-1GEA
165
CHF
APOSOR46738-1G
APOSOR46738-250MG
APOSOR46738-500MG
APOSOR46738-5G
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Formel:
C₈H₇NO₂S MW: 181,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01074863 CAS-Nummer: 72679-97-1 |