4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 4-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
OR46725-250MG OR46725-500MG OR46725-2.5G OR46725-5G
APOSOR46725-250MGEA 99.4 CHF
APOSOR46725-250MG APOSOR46725-500MG APOSOR46725-2.5G APOSOR46725-5G
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Formel: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00182896
CAS-Nummer: 6278-73-5