3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR46717-1G
OR46717-250MG
OR46717-2.5G
APOSOR46717-1GEA
534
CHF
APOSOR46717-1G
APOSOR46717-250MG
APOSOR46717-2.5G
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Formel:
C₈H₇N₃ MW: 145,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00159717 CAS-Nummer: 3357-42-4 |