2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR46716-1G OR46716-250MG OR46716-500MG OR46716-2.5G OR46716-5G
APOSOR46716-1GEA 527 CHF
APOSOR46716-1G APOSOR46716-250MG APOSOR46716-500MG APOSOR46716-2.5G APOSOR46716-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₆H₅N₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06653492
CAS-Nummer: 881041-56-1