Tetraethylammoniumbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Tetrylammoniumbromid
APOSOR4671-1KGEA 131 CHF
APOSOR4671-1KG APOSOR4671-500G
Tetraethylammoniumbromid 97%
Tetraethylammoniumbromid
Formel: C₈H₂₀BrN
MW: 210,16 g/mol
Melting Pt: 285…287 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011825
CAS-Nummer: 71-91-0
EINECS: 200-769-4