1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
OR46709-1G OR46709-250MG OR46709-500MG OR46709-2.5G
APOSOR46709-1GEA 464 CHF
APOSOR46709-1G APOSOR46709-250MG APOSOR46709-500MG APOSOR46709-2.5G
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
Formel: C₉H₈N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15526928
CAS-Nummer: 162960-28-3