3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR46704-250MG
OR46704-500MG
APOSOR46704-250MGEA
298
CHF
APOSOR46704-250MG
APOSOR46704-500MG
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₁NO MW: 173.22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21333135 CAS-Nummer: 1346497-81-1 |