1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
OR46703-1G OR46703-250MG OR46703-500MG OR46703-2.5G
APOSOR46703-1GEA 393 CHF
APOSOR46703-1G APOSOR46703-250MG APOSOR46703-500MG APOSOR46703-2.5G
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12187050
CAS-Nummer: 39779-23-2