(2R,6S)-4-(3-Chloropropyl)-2,6-dimethylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46699-1G
OR46699-250MG
OR46699-500MG
OR46699-2.5G
APOSOR46699-1GEA
549
CHF
APOSOR46699-1G
APOSOR46699-250MG
APOSOR46699-500MG
APOSOR46699-2.5G
(2R,6S)-4-(3-Chloropropyl)-2,6-dimethylmorpholine
(2R,6S)-4-(3-Chloropropyl)-2,6-dimethylmorpholine
Formel:
C₉H₁₈ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15731988 CAS-Nummer: 1130769-62-8 |