5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46689-1G
OR46689-250MG
OR46689-500MG
APOSOR46689-1GEA
832
CHF
APOSOR46689-1G
APOSOR46689-250MG
APOSOR46689-500MG
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Formel:
C₅H₆ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11938896 CAS-Nummer: 55478-53-0 |