2-Mercaptobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46677-1G
OR46677-250MG
OR46677-500MG
APOSOR46677-1GEA
612
CHF
APOSOR46677-1G
APOSOR46677-250MG
APOSOR46677-500MG
2-Mercaptobenzoyl chloride
2-Mercaptobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₅ClOS MW: 172.63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22054937 CAS-Nummer: 1677-25-4 |