2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46676-250MG OR46676-100MG
APOSOR46676-250MGEA 330 CHF
APOSOR46676-250MG APOSOR46676-100MG
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClIO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18905193
CAS-Nummer: 1201221-65-9