2-(Phenylamino)acetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46674-1G OR46674-250MG OR46674-500MG OR46674-2.5G
APOSOR46674-1GEA 612 CHF
APOSOR46674-1G APOSOR46674-250MG APOSOR46674-500MG APOSOR46674-2.5G
2-(Phenylamino)acetyl chloride
2-(Phenylamino)acetyl chloride
Formel: C₈H₈ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20661775
CAS-Nummer: 85630-85-9