Amino(phenyl)acetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46671-1G
OR46671-100MG
OR46671-250MG
OR46671-500MG
OR46671-2.5G
OR46671-5G
APOSOR46671-1GEA
393
CHF
APOSOR46671-1G
APOSOR46671-100MG
APOSOR46671-250MG
APOSOR46671-500MG
APOSOR46671-2.5G
APOSOR46671-5G
Amino(phenyl)acetyl chloride
Amino(phenyl)acetyl chloride
Formel:
C₈H₈ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03658916 CAS-Nummer: 39478-47-2 |