4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46670-1G
OR46670-250MG
OR46670-500MG
APOSOR46670-1GEA
623
CHF
APOSOR46670-1G
APOSOR46670-250MG
APOSOR46670-500MG
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₃Cl₂NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08448240 CAS-Nummer: 162848-18-2 |