4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46666-100MG OR46666-50MG
APOSOR46666-100MGEA 393 CHF
APOSOR46666-100MG APOSOR46666-50MG
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole-1-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09751572
CAS-Nummer: 204068-75-7