2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46664-1G OR46664-250MG
APOSOR46664-1GEA 375 CHF
APOSOR46664-1G APOSOR46664-250MG
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₃
Melting Pt: 79…81 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00797988
CAS-Nummer: 18709-01-8