1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR46661-1G OR46661-250MG OR46661-500MG
APOSOR46661-1GEA 738 CHF
APOSOR46661-1G APOSOR46661-250MG APOSOR46661-500MG
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09864922
CAS-Nummer: 933719-76-7