3-Phenylisonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46655-1G OR46655-100MG OR46655-250MG OR46655-500MG OR46655-2.5G OR46655-5G
APOSOR46655-1GEA 706 CHF
APOSOR46655-1G APOSOR46655-100MG APOSOR46655-250MG APOSOR46655-500MG APOSOR46655-2.5G APOSOR46655-5G
3-Phenylisonicotinic acid
3-Phenylisonicotinic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
MW: 199.21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114253
CAS-Nummer: 104096-15-3