3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46653-1G OR46653-250MG OR46653-500MG
APOSOR46653-1GEA 461 CHF
APOSOR46653-1G APOSOR46653-250MG APOSOR46653-500MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00985201
CAS-Nummer: 4068-58-0