6-Chlor-3,5-dibromanthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-6-chloro-3,5-dibromobenzoic acid
OR4663-1G
OR4663-5G
APOSOR4663-1GEA
83.6
CHF
APOSOR4663-1G
APOSOR4663-5G
6-Chlor-3,5-dibromanthranilsäure 98%
6-Chlor-3,5-dibromanthranilsäure
Formel:
C₇H₄Br₂ClNO₂ MW: 329,37 g/mol Melting Pt: 212…215 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
143769-25-9 |