Bis(2-aminophenyl)sulphide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,2'-Thiodianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl sulphide, 2-Aminophenyl Sulphide
OR4660-25G
OR4660-5G
APOSOR4660-25GEA
133
CHF
APOSOR4660-25G
APOSOR4660-5G
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Formel:
C₁₂H₁₂N₂S MW: 216,30 g/mol Melting Pt: 85…88 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094662 CAS-Nummer: 5873-51-8 |