3-Hydroxytetrahydropyran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxy-2H-pyran, Tetrahydro-2H-pyran-3-ol
OR46583-1G OR46583-5G OR46583-250MG
APOSOR46583-1GEA 31.4 CHF
APOSOR46583-1G APOSOR46583-5G APOSOR46583-250MG
3-Hydroxytetrahydropyran
3-Hydroxytetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00219387
CAS-Nummer: 19752-84-2