4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46580-10G
OR46580-1G
OR46580-5G
APOSOR46580-10GEA
82
CHF
APOSOR46580-10G
APOSOR46580-1G
APOSOR46580-5G
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Melting Pt: 125 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039754 CAS-Nummer: 97-07-4 |