(R,R)-(-)-2,5-Hexandiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2R,5R)-2,5-Hexanediol, (R,R)-(-)-2,5-Dihydroxy hexane, (2R,5R)-Hexane-2,5-diol
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 81.9 CHF
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexandiol
(R,R)-(-)-2,5-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Melting Pt: 52…54 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00142339
CAS-Nummer: 17299-07-9