Malonyldichlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46548-10G OR46548-25G OR46548-100G
APOSOR46548-10GEA 0 CHF
APOSOR46548-10G APOSOR46548-25G APOSOR46548-100G
Malonyldichlorid
Malonyldichlorid
Formel: C₃H₂Cl₂O₂
MW: 140.95 g/mol
Siedepunkt: 53…55 °C/19mmHg
Dichte: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 47 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000735
CAS-Nummer: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN: 2920
ADR: 8+3 II