5-Amino-2-methoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4654-25G OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA 27.9 CHF
APOSOR4654-25G APOSOR4654-100G
5-Amino-2-methoxypyridin 97%
5-Amino-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 85…90 °C/1mmHg
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 1.575 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006264
CAS-Nummer: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8