6-Iod-o-toluylsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46539-1G
OR46539-250MG
OR46539-5G
APOSOR46539-1GEA
147
CHF
APOSOR46539-1G
APOSOR46539-250MG
APOSOR46539-5G
6-Iod-o-toluylsäure 95%
6-Iod-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇IO₂ MW: 262,05 g/mol Melting Pt: 112…116 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01310823 CAS-Nummer: 54811-50-6 |