Methyl-2-chlor-6-methoxyisonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
OR46530-1G OR46530-5G OR46530-25G
APOSOR46530-1GEA 27.9 CHF
APOSOR46530-1G APOSOR46530-5G APOSOR46530-25G
Methyl-2-chlor-6-methoxyisonicotinat
Methyl-2-chlor-6-methoxyisonicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₃
Melting Pt: 97.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173929
CAS-Nummer: 42521-10-8