Methyl-2,5-dichlornicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2,5-dichloronicotinate
OR46527-1G OR46527-500MG
APOSOR46527-1GEA 34.8 CHF
APOSOR46527-1G APOSOR46527-500MG
Methyl-2,5-dichlornicotinat
Methyl-2,5-dichlornicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Melting Pt: 38…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844857
CAS-Nummer: 67754-03-4