Triethylsilan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR46515-250GEA 131 CHF
APOSOR46515-250G
Triethylsilan 98%
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
MW: 116,28 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C
Melting Pt: –157 °C
Dichte: 0,728 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009018
CAS-Nummer: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II