4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-[(Trimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
OR4648-25G
APOSOR4648-25GEA 103 CHF
APOSOR4648-25G
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyd 97%
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₄O₂Si
MW: 194,3025 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C/3mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00040723
CAS-Nummer: 1012-12-0