Tricyclohexylphosphin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR46341-100G OR46341-25G OR46341-5G
APOSOR46341-100GEA 195 CHF
APOSOR46341-100G APOSOR46341-25G APOSOR46341-5G
Tricyclohexylphosphin 97%
Tricyclohexylphosphine
Formel: C₁₈H₃₃P
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003853
CAS-Nummer: 2622-14-2