(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
OR4634-1G OR4634-25G OR4634-5G
APOSOR4634-1GEA 26.2 CHF
APOSOR4634-1G APOSOR4634-25G APOSOR4634-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Siedepunkt: 216…217 °C
Dichte: 1.067 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419271
CAS-Nummer: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III