1H-Pyrazol-3-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Formylpyrazole, Pyrazole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-1H-pyrazole
OR46247-100G OR46247-25G OR46247-5G OR46247-1G
APOSOR46247-100GEA 269 CHF
APOSOR46247-100G APOSOR46247-25G APOSOR46247-5G APOSOR46247-1G
1H-Pyrazol-3-carbaldehyd 97%
1H-Pyrazol-3-carbaldehyd
Formel: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Melting Pt: 149…150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129925
CAS-Nummer: 3920-50-1