(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-1-Benzylpyrrolidin-3-amine, (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
OR4624-1G OR4624-5G OR4624-250MG
APOSOR4624-1GEA 85.5 CHF
APOSOR4624-1G APOSOR4624-5G APOSOR4624-250MG
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Siedepunkt: 101…103 °C/3mmHg
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082638
CAS-Nummer: 114715-39-8